2-(4-Aminofenil)etanol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Alcohol 4-aminofenetilico
A0394-25G A0394-100G
TCIAA0394-25GEA 66 EUR
TCIAA0394-25G TCIAA0394-100G
2-(4-Aminofenil)etanol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-(4-Aminofenil)etanol
Formula: C₈H₁₁NO
MW: 137,18 g/mol
Pto. Ebullición: 255°C
Pto. de fusión: 108 °C
Número MDL: MFCD00007922
Núm. CAS: 104-10-9
EINECS: 203-174-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=92d5a4180fdb311289185de1de1e8f4b47cd04e9&vid=92d5a4180fdb311289185de1de1e8f4b47cd04e9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 107.0 to 110.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency