3,3',5,5'-Tetrametilbencidina ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: TMB
T1023-1G T1023-25G T1023-5G
TCIAT1023-1GEA 37 EUR
TCIAT1023-1G TCIAT1023-25G TCIAT1023-5G
3,3',5,5'-Tetrametilbencidina ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
3,3',5,5'-Tetrametilbencidina
Formula: C₁₆H₂₀N₂
MW: 240.35 g/mol
Pto. Ebullición: 402
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007748
Núm. CAS: 54827-17-7
EINECS: 259-364-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3e49d9629b74d08c5a0a699b5ac2790dd8dd317b&vid=3e49d9629b74d08c5a0a699b5ac2790dd8dd317b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 167.0 to 172.0 deg-C