4,4'-Oxidianilina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
O0088-25G O0088-500G
TCIAO0088-25GEA 16 EUR
TCIAO0088-25G TCIAO0088-500G
4,4'-Oxidianilina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4,4'-Oxidianilina
Formula: C₁₂H₁₂N₂O
Pto. Ebullición: 389 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 184 °C
Pto. de inflamación: 218 °C
Número MDL: MFCD00007863
Núm. CAS: 101-80-4
EINECS: 202-977-0
UN: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2e40e265467e1b142b1e2ed3fd2a325a852ccc4&vid=b2e40e265467e1b142b1e2ed3fd2a325a852ccc4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 190.0 to 194.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency