4-Cloro-m-anísidina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
C1774-1G C1774-5G
TCIAC1774-1GEA 22 EUR
TCIAC1774-1G TCIAC1774-5G
4-Cloro-m-anísidina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Cloro-m-anísidina
Formula: C₇H₈ClNO
Número MDL: MFCD00672967
Núm. CAS: 13726-14-2
UN: 2233
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0279376c19264565cbd5ba81f7f10ac9676e1ba0&vid=0279376c19264565cbd5ba81f7f10ac9676e1ba0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 78.0 to 82.0 deg-C