p-Fenetidina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 4-Etoxianilina
P0090-25G P0090-500G
TCIAP0090-25GEA 16 EUR
TCIAP0090-25G TCIAP0090-500G
p-Fenetidina ≥98.0% (por GC)
p-Fenetidina
Formula: C₈H₁₁NO
MW: 137,18 g/mol
Pto. Ebullición: 254°C
Pto. de fusión: 5°C
Densidad: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 116°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00007865
Núm. CAS: 156-43-4
EINECS: 205-855-5
UN: 2311
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,07228
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=894deeea54f509581256cf871bda2326de07985f&vid=894deeea54f509581256cf871bda2326de07985f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %