4-Metoxi-o-toluidina ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
M1474-25G M1474-500G
TCIAM1474-25GEA 76 EUR
TCIAM1474-25G TCIAM1474-500G
4-Metoxi-o-toluidina ≥99.0% (by GC, titration analysis)
4-Metoxi-o-toluidina
Formula: C₈H₁₁NO
Pto. Ebullición: 249°C
Pto. de fusión: 13°C
Densidad: 1,065 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00007735
Núm. CAS: 102-50-1
EINECS: 203-036-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d368cf785b18fcb7bba2079074ef74d34d2ff1c2&vid=d368cf785b18fcb7bba2079074ef74d34d2ff1c2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Brown powder to lump
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %