Cloruro de p-toluidinio ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: p-Toluidina HCl, p-Toluidinio cloruro, 4-Toluidina HCl
T0303-25G T0303-500G
TCIAT0303-25GEA 17 EUR
TCIAT0303-25G TCIAT0303-500G
Cloruro de p-toluidinio ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Cloruro de p-toluidinio
Formula: C₇H₁₀ClN
MW: 143,62 g/mol
Pto. de fusión: 239…242 °C
Densidad: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00035497
Núm. CAS: 540-23-8
EINECS: 208-740-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=567bcf87dedf28bc79bb819bd83eea64a94bcef3&vid=567bcf87dedf28bc79bb819bd83eea64a94bcef3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 241.0 to 245.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency