Ioduro de 1-aminopiridinio ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
A0629-25G A0629-5G
TCIAA0629-25GEA 167 EUR
TCIAA0629-25G TCIAA0629-5G
Ioduro de 1-aminopiridinio ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Ioduro de 1-aminopiridinio
Formula: C₅H₇IN₂
Pto. de fusión: 161…162 °C
Número MDL: MFCD00051893
Núm. CAS: 6295-87-0
EINECS: 228-566-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1dbacadaeb07d1a0c571cde19ff622d26253ff1d&vid=1dbacadaeb07d1a0c571cde19ff622d26253ff1d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency