N-Bromoftalimida ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
B1697-25G B1697-5G
TCIAB1697-25GEA 94 EUR
TCIAB1697-25G TCIAB1697-5G
N-Bromoftalimida ≥95.0% (by titrimetric analysis)
N-Bromoftalimida
Formula: C₈H₄BrNO₂
MW: 226.03 g/mol
Número MDL: MFCD00005888
Núm. CAS: 2439-85-2
EINECS: 219-467-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce5607b5c641239101014334c3c33ef081586d6a&vid=ce5607b5c641239101014334c3c33ef081586d6a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 95.0 %
Melting point 204.0 to 210.0 deg-C