4-Bromo-o-fenilendiamina ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Bromobenceno-1,2-diamina, 4-Bromo-1,2-fenilendiamina
B3181-25G B3181-5G
TCIAB3181-25GEA 126 EUR
TCIAB3181-25G TCIAB3181-5G
4-Bromo-o-fenilendiamina ≥96.0% (por GC)
4-Bromo-o-fenilendiamina
Formula: C₆H₇BrN₂
Número MDL: MFCD02660622
Núm. CAS: 1575-37-7
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d8fa446484cea2ea6b0dd4910d4ddc73ff29b4c4&vid=d8fa446484cea2ea6b0dd4910d4ddc73ff29b4c4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Melting point 62.0 to 66.0 deg-C