1-Bromo-3-cloro-4-iodobenceno ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B3030-25G B3030-5G
TCIAB3030-25GEA 143 EUR
TCIAB3030-25G TCIAB3030-5G
1-Bromo-3-cloro-4-iodobenceno ≥97.0% (por GC)
1-Bromo-3-cloro-4-iodobenceno
Formula: C₆H₃BrClI
Pto. Ebullición: 104°C
Número MDL: MFCD00079709
Núm. CAS: 31928-47-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df3a8e9dadd560b5acb5c515254c696832351d30&vid=df3a8e9dadd560b5acb5c515254c696832351d30&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %