2-Bromo-4-fluoro-1-iodobenceno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B3098-1G B3098-5G
TCIAB3098-1GEA 22 EUR
TCIAB3098-1G TCIAB3098-5G
2-Bromo-4-fluoro-1-iodobenceno ≥98.0% (por GC)
2-Bromo-4-fluoro-1-iodobenceno
Formula: C₆H₃BrFI
Número MDL: MFCD00142868
Núm. CAS: 202865-73-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ffdf9bced96bc4712d18c01fd69f04dd88634d39&vid=ffdf9bced96bc4712d18c01fd69f04dd88634d39&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %