1-Bromo-4-propoxibenceno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 1-Bromo-4-n-propoxybenzene, 4-Propoxybromobenzene, 1-Bromo-4-propoxylbenzene
B3639-25G B3639-5G
TCIAB3639-25GEA 298 EUR
TCIAB3639-25G TCIAB3639-5G
1-Bromo-4-propoxibenceno ≥98.0% (por GC)
1-Bromo-4-propoxibenceno
Formula: C₉H₁₁BrO
Pto. Ebullición: 240°C
Número MDL: MFCD00156160
Núm. CAS: 39969-56-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=517faa17ba40f602d1be59ba968f697d33419c75&vid=517faa17ba40f602d1be59ba968f697d33419c75&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %