Cloruro de 1-butil-2,3-dimetilimidazolio ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
B2473-25G B2473-5G
TCIAB2473-25GEA 113 EUR
TCIAB2473-25G TCIAB2473-5G
Cloruro de 1-butil-2,3-dimetilimidazolio ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Cloruro de 1-butil-2,3-dimetilimidazolio
Formula: C₉H₁₇ClN₂
Número MDL: MFCD03093291
Núm. CAS: 98892-75-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b96e991a036ebe2b44386594364bacebad5dd3f1&vid=b96e991a036ebe2b44386594364bacebad5dd3f1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 98.0 to 102.0 deg-C