Hexafluorofosfato de 1-butil-2,3-dimetilimidazolio ≥97.0% (by total nitrogen and titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
B2474-25G B2474-5G
TCIAB2474-25GEA 267 EUR
TCIAB2474-25G TCIAB2474-5G
Hexafluorofosfato de 1-butil-2,3-dimetilimidazolio ≥97.0% (by total nitrogen and titration analysis)
Hexafluorofosfato de 1-butil-2,3-dimetilimidazolio
Formula: C₉H₁₇F₆N₂P
Número MDL: MFCD03790877
Núm. CAS: 227617-70-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d512a8ee24d126ef9510edeec0346ac1f2aea1c8&vid=132e54ee66e5108101bfbb590286e3d4701a9c7c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Purity (Ion exchange titration) min. 97.0 %
Melting point 36.0 to 42.0 deg-C