Tetrafluoroborato de 1-butil-2,3-dimetilimidazolio ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Peligro
B2475-25G B2475-5G
TCIAB2475-25GEA 342 EUR
TCIAB2475-25G TCIAB2475-5G
Tetrafluoroborato de 1-butil-2,3-dimetilimidazolio ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Tetrafluoroborato de 1-butil-2,3-dimetilimidazolio
Formula: C₉H₁₇BF₄N₂
Densidad: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD03427618
Núm. CAS: 402846-78-0
UN: 1759
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce41a0ee8f34290a911bd6447b75790beb33d64a&vid=ce41a0ee8f34290a911bd6447b75790beb33d64a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %