Cloruro de 1-butil-3-metilimidazolio ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
B2194-100G B2194-25G B2194-5G
TCIAB2194-100GEA 148 EUR
TCIAB2194-100G TCIAB2194-25G TCIAB2194-5G
Cloruro de 1-butil-3-metilimidazolio ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Cloruro de 1-butil-3-metilimidazolio
Formula: C₈H₁₅ClN₂
Pto. Ebullición: ? 200 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: ∼60 °C
Densidad: ~ 1 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: ≥ 110 °C
Número MDL: MFCD03095425
Núm. CAS: 79917-90-1
EINECS: 460-120-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b3fee9e4cc7d9a12d5a4b03a1c69e225a2ae336a&vid=b3fee9e4cc7d9a12d5a4b03a1c69e225a2ae336a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to lump
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water very faint turbidity