Hexafluorofosfato de 1-butil-3-metilimidazolio ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-Butyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium hexafluorophosphate(V), 1-(But-1-yl)-3-methyl-1H-imidazol-3-ium hexafluorophosphate
B2320-25G B2320-5G
TCIAB2320-25GEA 77 EUR
TCIAB2320-25G TCIAB2320-5G
Hexafluorofosfato de 1-butil-3-metilimidazolio ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Hexafluorofosfato de 1-butil-3-metilimidazolio
Formula: C₈H₁₅F₆N₂P
MW: 284.18 g/mol
Pto. de fusión: 6
Número MDL: MFCD03093295
Núm. CAS: 174501-64-5
Índice Merck: 14,01581
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a83f49974a470bb21566bd00833f3861823901ab&vid=a83f49974a470bb21566bd00833f3861823901ab&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %