Ioduro de 1-butil-3-metilimidazolio ≥96.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Atención
B2708-25G B2708-5G
TCIAB2708-25GEA 102 EUR
TCIAB2708-25G TCIAB2708-5G
Ioduro de 1-butil-3-metilimidazolio ≥96.0% (by HPLC, total nitrogen)
Ioduro de 1-butil-3-metilimidazolio
Formula: C₈H₁₅IN₂
Densidad: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 223 °C
Número MDL: MFCD08276307
Núm. CAS: 65039-05-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=743784ccae6c2e65885238fa390a5c6a1b9a816c&vid=743784ccae6c2e65885238fa390a5c6a1b9a816c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to Brown to Dark red clear liquid
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 96.0 %