Tetrafluoroborato de 1-butil-3-metilimidazolio ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
3-Butyl-1-methyl-1H-imidazol-3-ium tetrafluoroborate, 1-n-Butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate, [BMIM] [BF4]
B2195-25G
B2195-5G
B2195-100G
TCIAB2195-25GEA
56
EUR
TCIAB2195-25G
TCIAB2195-5G
TCIAB2195-100G
Tetrafluoroborato de 1-butil-3-metilimidazolio ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Tetrafluoroborato de 1-butil-3-metilimidazolio
Formula:
C₈H₁₅BF₄N₂ MW: 226,02 g/mol Pto. Ebullición: ? 200 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: –71 °C Densidad: 1,2 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: ≥ 110 °C |
Número MDL:
MFCD03095449 Núm. CAS: 174501-65-6 UN: 1760 ADR: 8,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...