Isocianato de 4-butilfenilo ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Peligro

B3205-1G B3205-5G
TCIAB3205-1GEA 21 EUR
TCIAB3205-1G TCIAB3205-5G
Isocianato de 4-butilfenilo ≥98.0% (por GC)
Isocianato de 4-butilfenilo
Formula: C₁₁H₁₃NO
Pto. Ebullición: 170°C
Densidad: 0,992 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 108°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00013882
Núm. CAS: 69342-47-8
UN: 2206
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c9436f273e80b4a3ad5d85d4a9d5321362c0fb1b&vid=c9436f273e80b4a3ad5d85d4a9d5321362c0fb1b&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR