Éter bis(2-cloroetílico) ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2-Chloroethyl ether
B0472-25G B0472-500G
TCIAB0472-25GEA 18 EUR
TCIAB0472-25G TCIAB0472-500G
Éter bis(2-cloroetílico) ≥99.0% (por GC)
Éter bis(2-cloroetílico)
Formula: C₄H₈Cl₂O
MW: 143,01 g/mol
Pto. Ebullición: 178°C
Pto. de fusión: -47°C
Densidad: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 55°C
Número MDL: MFCD00000975
Núm. CAS: 111-44-4
EINECS: 203-870-1
UN: 1916
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 14,03066
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bce1d98675c4370c036f09940dd30ed6344ae581&vid=bce1d98675c4370c036f09940dd30ed6344ae581&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %