2-(2-Clorofenil)etanol ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C2169-1G C2169-5G
TCIAC2169-1GEA 16 EUR
TCIAC2169-1G TCIAC2169-5G
2-(2-Clorofenil)etanol ≥97.0% (por GC)
2-(2-Clorofenil)etanol
Formula: C₈H₉ClO
Pto. Ebullición: 130°C
Número MDL: MFCD00002888
Núm. CAS: 19819-95-5
EINECS: 243-348-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e9aaa1fbb1c02191a41b3133d54c8678dd68d56c&vid=e9aaa1fbb1c02191a41b3133d54c8678dd68d56c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %