o-Clorotolueno-α-tiol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
C2068-25G C2068-5G
TCIAC2068-25GEA 61 EUR
TCIAC2068-25G TCIAC2068-5G
o-Clorotolueno-α-tiol ≥98.0% (por GC)
o-Clorotolueno-α-tiol
Formula: C₇H₇ClS
Pto. Ebullición: 121°C
Densidad: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 69°C
Número MDL: MFCD00004868
Núm. CAS: 39718-00-8
EINECS: 254-602-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2e1f8bd4ad364425031ddc75b6e533a893deb304&vid=2e1f8bd4ad364425031ddc75b6e533a893deb304&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %