4-Cloro-m-fenilendiamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
C0710-25G C0710-5G
TCIAC0710-25GEA 167 EUR
TCIAC0710-25G TCIAC0710-5G
4-Cloro-m-fenilendiamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Cloro-m-fenilendiamina
Formula: C₆H₇ClN₂
Pto. Ebullición: 280 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 91 °C
Número MDL: MFCD00025284
Núm. CAS: 5131-60-2
EINECS: 225-877-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9ab183a6ffc66bf2fbec4388b07299642699eabf&vid=9ab183a6ffc66bf2fbec4388b07299642699eabf&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 89.0 to 92.0 deg-C