2-Cloroetil etil éter ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
C1172-25ML C1172-500ML
TCIAC1172-25MLEA 49 EUR
TCIAC1172-25ML TCIAC1172-500ML
2-Cloroetil etil éter ≥98.0% (por GC)
2-Cloroetil etil éter
Formula: C₄H₉ClO
Pto. Ebullición: 108°C
Pto. de fusión: –60 °C
Densidad: 1,0572 g/cm³ (0 °C)
Pto. de inflamación: 6°C
Número MDL: MFCD00000974
Núm. CAS: 628-34-2
EINECS: 211-037-9
UN: 3271
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=22a88b9e7e44c48d514f6cfc2b65422cb09b0dd3&vid=22a88b9e7e44c48d514f6cfc2b65422cb09b0dd3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %