2-Cloroetil metil éter ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2-Methoxyethyl chloride
C1173-25ML C1173-500ML C1173-100ML
TCIAC1173-25MLEA 21 EUR
TCIAC1173-25ML TCIAC1173-500ML TCIAC1173-100ML
2-Cloroetil metil éter ≥98.0% (por GC)
2-Cloroetil metil éter
Formula: C₃H₇ClO
Pto. Ebullición: 92°C
Pto. de fusión: –55…55 °C
Densidad: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 8°C
Número MDL: MFCD00000972
Núm. CAS: 627-42-9
EINECS: 210-999-7
UN: 3271
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cd3ed0b93544bf2fddc8baaff46c9d791934be7&vid=9cd3ed0b93544bf2fddc8baaff46c9d791934be7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %