3-Cloro-N-metilanilina ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
C1891-25G C1891-5G
TCIAC1891-25GEA 321 EUR
TCIAC1891-25G TCIAC1891-5G
3-Cloro-N-metilanilina ≥97.0% (by GC, titration analysis)
3-Cloro-N-metilanilina
Formula: C₇H₈ClN
Pto. Ebullición: 235°C
Densidad: 1,174 g/cm³ (11.5 °C)
Número MDL: MFCD00052014
Núm. CAS: 7006-52-2
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b3b583a963a788cb08e7e30d4b25b117624eca68&vid=b3b583a963a788cb08e7e30d4b25b117624eca68&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Amber to Dark green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %