4-Cloro-o-fenilendiamina ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Cloro-1,2-fenilendiamina, 4-Clorobenceno-1,2-diamina
C0255-25G C0255-5G
TCIAC0255-25GEA 47 EUR
TCIAC0255-25G TCIAC0255-5G
4-Cloro-o-fenilendiamina ≥97.0% (by GC, titration analysis)
4-Cloro-o-fenilendiamina
Formula: C₆H₇ClN₂
MW: 142,59 g/mol
Pto. Ebullición: 280 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 89…90 °C
Número MDL: MFCD00011691
Núm. CAS: 95-83-0
EINECS: 202-456-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=91c36128791397ab0a188d874a79bc4b8ef7bebd&vid=91c36128791397ab0a188d874a79bc4b8ef7bebd&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 72.0 to 76.0 deg-C