1-Cloro-3-fluoro-4-iodobenceno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C1499-25G C1499-5G
TCIAC1499-25GEA 145 EUR
TCIAC1499-25G TCIAC1499-5G
1-Cloro-3-fluoro-4-iodobenceno ≥98.0% (por GC)
1-Cloro-3-fluoro-4-iodobenceno
Formula: C₆H₃ClFI
Número MDL: MFCD00079729
Núm. CAS: 6797-79-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0bc91475b8bd4412742d63f0dd62426055507d59&vid=0bc91475b8bd4412742d63f0dd62426055507d59&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorles to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %