Isocianato de 3-cloro-4-metilfenilo ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2-Chloro-4-isocyanato-1-methylbenzene
I0563-25G I0563-5G
TCIAI0563-25GEA 110 EUR
TCIAI0563-25G TCIAI0563-5G
Isocianato de 3-cloro-4-metilfenilo ≥97.0% (por GC)
Isocianato de 3-cloro-4-metilfenilo
Formula: C₈H₆ClNO
Pto. Ebullición: 124°C
Pto. de fusión: 23,5 °C
Densidad: 1,224 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00013858
Núm. CAS: 28479-22-3
EINECS: 249-050-7
UN: 3428
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0cc620134e05a2ac4c3f68f52b46206df882451&vid=b0cc620134e05a2ac4c3f68f52b46206df882451&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %
Freezing point 21.0 to 25.0 deg-C