4,4'-Diclorobenzofenona ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Bis(4-clorofenil)cetona, 4,4-DBP
D1621-25G D1621-500G D1621-100G
TCIAD1621-25GEA 35 EUR
TCIAD1621-25G TCIAD1621-500G TCIAD1621-100G
4,4'-Diclorobenzofenona ≥99.0% (por GC)
4,4'-Diclorobenzofenona
Formula: C₁₃H₈Cl₂O
MW: 251.11 g/mol
Número MDL: MFCD00000623
Núm. CAS: 90-98-2
EINECS: 202-030-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6b8c587f44e1b780293700e53691e0af2aaa0e6a&vid=6b8c587f44e1b780293700e53691e0af2aaa0e6a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 146.0 to 149.0 deg-C
Solubility in hot Acetone within almost transparency