2-(4-Clorofenil)etanol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Alcohol 4-clorofenetilico
C2233-25G C2233-5G
TCIAC2233-25GEA 52 EUR
TCIAC2233-25G TCIAC2233-5G
2-(4-Clorofenil)etanol ≥98.0% (por GC)
2-(4-Clorofenil)etanol
Formula: C₈H₉ClO
MW: 156.61 g/mol
Pto. Ebullición: 153°C
Número MDL: MFCD00002899
Núm. CAS: 1875-88-3
EINECS: 217-506-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0d9af8d5078eace583d437f5816e2a2a6eedff3&vid=b0d9af8d5078eace583d437f5816e2a2a6eedff3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %