4,4'-Diclorobenzhidrol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D1915-25G D1915-250G
TCIAD1915-25GEA 40 EUR
TCIAD1915-25G TCIAD1915-250G
4,4'-Diclorobenzhidrol ≥98.0% (por GC)
4,4'-Diclorobenzhidrol
Formula: C₁₃H₁₀Cl₂O
Número MDL: MFCD00000629
Núm. CAS: 90-97-1
EINECS: 202-029-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9ca624424b9daea1e5f3a5eca013a51b7167e32f&vid=9ca624424b9daea1e5f3a5eca013a51b7167e32f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 92.0 to 95.0 deg-C