p-Clorotolueno-α-tiol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
C0658-25G C0658-500G
TCIAC0658-25GEA 43 EUR
TCIAC0658-25G TCIAC0658-500G
p-Clorotolueno-α-tiol ≥98.0% (por GC)
p-Clorotolueno-α-tiol
Formula: C₇H₇ClS
Pto. Ebullición: 103°C
Pto. de fusión: 84…85 °C
Densidad: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 76°C
Número MDL: MFCD00004870
Núm. CAS: 6258-66-8
EINECS: 228-395-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2e76176cc02bffc4b4ff1852e409d1c61abd7fb1&vid=2e76176cc02bffc4b4ff1852e409d1c61abd7fb1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 96.0 %