4-Cloro-N-metilanilina ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
C1620-25G
C1620-5G
TCIAC1620-25GEA
234
EUR
TCIAC1620-25G
TCIAC1620-5G
4-Cloro-N-metilanilina ≥97.0% (by GC, titration analysis)
4-Cloro-N-metilanilina
Formula:
C₇H₈ClN Pto. Ebullición: 142°C Densidad: 1,169 g/cm³ (12 °C) Pto. de inflamación: 51°C |
Número MDL:
MFCD00000614 Núm. CAS: 932-96-7 EINECS: 213-262-8 UN: 1993 ADR: 3,III |
|
Resultados test especificaciones
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 97.0 % |