4-Clorobutironitrilo ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
C0925-25ML C0925-500ML
TCIAC0925-25MLEA 34 EUR
TCIAC0925-25ML TCIAC0925-500ML
4-Clorobutironitrilo ≥97.0% (por GC)
4-Clorobutironitrilo
Formula: C₄H₆ClN
Pto. Ebullición: 194°C
Pto. de fusión: –44 °C
Densidad: 1,09 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 108°C
Número MDL: MFCD00001972
Núm. CAS: 628-20-6
EINECS: 211-031-6
UN: 3276
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=56c62f72df14b16cedd4575c0c4dc760c8f2e63d&vid=56c62f72df14b16cedd4575c0c4dc760c8f2e63d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Acid Value max. 1.0