α-α-α-Trifluoro-o-toluonitrilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: o-(Trifluorometil)benzonitrilo, 2-(Trifluormetil)benzonitrilo
C1004-25G C1004-5G
TCIAC1004-25GEA 58 EUR
TCIAC1004-25G TCIAC1004-5G
α-α-α-Trifluoro-o-toluonitrilo ≥98.0% (por GC)
α-α-α-Trifluoro-o-toluonitrilo
Formula: C₈H₄F₃N
Pto. Ebullición: 206°C
Pto. de fusión: 18 °C
Densidad: 1,2886 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 90°C
Número MDL: MFCD00001791
Núm. CAS: 447-60-9
EINECS: 207-184-3
UN: 3276
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d92794389698db12e91aaa1bbc5701f5e7cbba3&vid=3d92794389698db12e91aaa1bbc5701f5e7cbba3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %