o-Toluonitrilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Metilbenzonitrilo, o-Metilbenzonitrilo
T0306-25G T0306-500G
TCIAT0306-25GEA 16 EUR
TCIAT0306-25G TCIAT0306-500G
o-Toluonitrilo ≥98.0% (por GC)
o-Toluonitrilo
Formula: C₈H₇N
MW: 117,15 g/mol
Pto. Ebullición: 205°C
Pto. de fusión: –13 °C
Densidad: 0,99 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 82°C
Número MDL: MFCD00001792
Núm. CAS: 529-19-1
EINECS: 208-451-7
Índice Merck: 14,09537
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=42acc0edd599cf025c970d4d6c15f080876c3715&vid=42acc0edd599cf025c970d4d6c15f080876c3715&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %