m-Toluonitrilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: m-Metilbenzonitrilo, 3-Metilbenzonitrilo
T0305-25ML T0305-500ML
TCIAT0305-25MLEA 17 EUR
TCIAT0305-25ML TCIAT0305-500ML
m-Toluonitrilo ≥98.0% (por GC)
m-Toluonitrilo
Formula: C₈H₇N
MW: 117,15 g/mol
Pto. Ebullición: 210°C
Pto. de fusión: –0,5 °C
Densidad: 0,976 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 86°C
Número MDL: MFCD00001808
Núm. CAS: 620-22-4
EINECS: 210-631-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cc5aeef5485d4e301f0a57f0cbd3336dea37b40a&vid=cc5aeef5485d4e301f0a57f0cbd3336dea37b40a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %