α-α-α-Trifluoro-p-toluonitrilo ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Peligro

Sinónimos: 4-(Trifluormetil)benzonitrilo, p-(Trifluorometil)benzonitrilo

C1005-25G C1005-5G
TCIAC1005-25GEA 50 EUR
TCIAC1005-25G TCIAC1005-5G
α-α-α-Trifluoro-p-toluonitrilo ≥98.0% (por GC)
α-α-α-Trifluoro-p-toluonitrilo
Formula: C₈H₄F₃N
Pto. Ebullición: 81°C
Pto. de fusión: 35…38 °C
Densidad: 1,2784 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: (copa cerrada)
Número MDL: MFCD00001826
Núm. CAS: 455-18-5
EINECS: 207-239-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9f6a78afe7a9f1d8c56c738f4dcacdad94bd7eb3&vid=9f6a78afe7a9f1d8c56c738f4dcacdad94bd7eb3&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR