p-Toluonitrilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: p-Metilbenzonitrilo, 4-Metilbenzonitrilo
T0307-25G T0307-500G T0307-100G
TCIAT0307-25GEA 25 EUR
TCIAT0307-25G TCIAT0307-500G TCIAT0307-100G
p-Toluonitrilo ≥98.0% (por GC)
p-Toluonitrilo
Formula: C₈H₇N
MW: 117,15 g/mol
Pto. Ebullición: 218°C
Pto. de fusión: 25…28 °C
Densidad: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00001827
Núm. CAS: 104-85-8
EINECS: 203-244-8
Índice Merck: 14,09538
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1586e4c00d4a52719cdfcbf1af270a3b1caefdcd&vid=1586e4c00d4a52719cdfcbf1af270a3b1caefdcd&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency