Valeronitrilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Pentanonitrilo
V0008-25ML V0008-500ML
TCIAV0008-25MLEA 16 EUR
TCIAV0008-25ML TCIAV0008-500ML
Valeronitrilo ≥98.0% (por GC)
Valeronitrilo
Formula: C₅H₉N
Pto. Ebullición: 140°C
Pto. de fusión: -96°C
Densidad: 0,799 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 40°C
Número MDL: MFCD00001974
Núm. CAS: 110-59-8
EINECS: 203-781-8
UN: 3273
ADR: 3,II
Índice Merck: 14,09905
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=868e4e1f97e720dec8c42586e03341695c314eb8&vid=868e4e1f97e720dec8c42586e03341695c314eb8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %