1-Hexil-4-etinilbenceno ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 1-Etinil-4-hexilbenceno
E0564-25G E0564-5G
TCIAE0564-25GEA 305 EUR
TCIAE0564-25G TCIAE0564-5G
1-Hexil-4-etinilbenceno ≥95.0% (por GC)
1-Hexil-4-etinilbenceno
Formula: C₁₄H₁₈
Número MDL: MFCD00173883
Núm. CAS: 79887-11-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fc86d25dfe7a6be0f2065910fe89bffc64a1bc71&vid=fc86d25dfe7a6be0f2065910fe89bffc64a1bc71&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %