Bromuro de 1-etil-3-metilimidazolio ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
E0543-25G E0543-5G
TCIAE0543-25GEA 89 EUR
TCIAE0543-25G TCIAE0543-5G
Bromuro de 1-etil-3-metilimidazolio ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Bromuro de 1-etil-3-metilimidazolio
Formula: C₆H₁₁BrN₂
Número MDL: MFCD03427610
Núm. CAS: 65039-08-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9f844f3cf6660d5bdb22d2a654a11c2bbe031507&vid=9f844f3cf6660d5bdb22d2a654a11c2bbe031507&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %