Sulfato de 1-etil-3-metilimidazolio y etilo ≥98.0% (by total nitrogen basis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Basionic® LQ 01, EMIM ESU
E0650-25G E0650-5G
TCIAE0650-25GEA 72 EUR
TCIAE0650-25G TCIAE0650-5G
Sulfato de 1-etil-3-metilimidazolio y etilo ≥98.0% (by total nitrogen basis)
Sulfato de 1-etil-3-metilimidazolio y etilo
Formula: C₈H₁₆N₂O₄S
MW: 236,29 g/mol
Pto. de inflamación: 162°C
Número MDL: MFCD06798189
Núm. CAS: 342573-75-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=14adbf116dabf419509d73a392f21ec9883ef10f&vid=14adbf116dabf419509d73a392f21ec9883ef10f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %