2-(2-Fluorofenil)etanol ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Fluorophenethyl alcohol
F0778-25G F0778-5G
TCIAF0778-25GEA 102 EUR
TCIAF0778-25G TCIAF0778-5G
2-(2-Fluorofenil)etanol ≥95.0% (por GC)
2-(2-Fluorofenil)etanol
Formula: C₈H₉FO
Pto. Ebullición: 137°C
Densidad: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 98°C
Número MDL: MFCD00002887
Núm. CAS: 50919-06-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=35ba864cc2c6321bb724a8873e128b34da45bf42&vid=35ba864cc2c6321bb724a8873e128b34da45bf42&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %