2-Fluoro-N-metilanilina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: N-Methyl-2-fluoroaniline
F0449-25G F0449-5G
TCIAF0449-25GEA 99 EUR
TCIAF0449-25G TCIAF0449-5G
2-Fluoro-N-metilanilina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Fluoro-N-metilanilina
Formula: C₇H₈FN
MW: 125,15 g/mol
Número MDL: MFCD00028030
Núm. CAS: 1978-38-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=caa73322e875b2ce9a0f4f8afd8c52d507ca15ca&vid=caa73322e875b2ce9a0f4f8afd8c52d507ca15ca&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %