2-(3-Fluorofenil)etanol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
F0776-1G F0776-5G
TCIAF0776-1GEA 20 EUR
TCIAF0776-1G TCIAF0776-5G
2-(3-Fluorofenil)etanol ≥98.0% (por GC)
2-(3-Fluorofenil)etanol
Formula: C₈H₉FO
Pto. Ebullición: 90°C
Densidad: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 107°C
Número MDL: MFCD00045998
Núm. CAS: 52059-53-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=98b5455b273c94f0ed44c7f00a403a152fd997a2&vid=98b5455b273c94f0ed44c7f00a403a152fd997a2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %