4,4'-Difluorobenzofenona ≥99.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: Bis(4-fluorofenil)cetona

D1797-25G D1797-500G D1797-100G
TCIAD1797-25GEA 20 EUR
TCIAD1797-25G TCIAD1797-500G TCIAD1797-100G
4,4'-Difluorobenzofenona ≥99.0% (por GC)
4,4'-Difluorobenzofenona
Formula: C₁₃H₈F₂O
MW: 218.2 g/mol
Número MDL: MFCD00000353
Núm. CAS: 345-92-6
EINECS: 206-466-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7a289d5230f554dfb16215bf76480614f073d2af&vid=7a289d5230f554dfb16215bf76480614f073d2af&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 107.0 to 110.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR